Litium 1000 mg/L Li in 5% salpetersyre (fra Li₂CO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
13821.AD 13821.AE 13821.AP
13821.ADEA 835 NOK
13821.AD 13821.AE 13821.AP
Litium 1000 mg/L Li in 5% salpetersyre (fra Li₂CO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Lithium Standards
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00134051