Natrium 10000 mg/L Na in 5% salpetersyre (fra Na₂CO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14400.ADEA 1475 NOK
14400.AD 14400.AE
Natrium 10000 mg/L Na in 5% salpetersyre (fra Na₂CO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Sodium Standards
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Sertifiseringer: Traceable to NIST