Ruthenium 1000 mg/L Ru in 20% saltsyre (fra RuCl₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
35767.AD 35767.AE 35767.AP
35767.ADEA 1600 NOK
35767.AD 35767.AE 35767.AP
Ruthenium 1000 mg/L Ru in 20% saltsyre (fra RuCl₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Ruthenium Standards
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011207