Strontium 10000 mg/L Sr in 5% salpetersyre (fra Sr(NO₃)₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
14382.AD
14382.AE
14382.AP
14382.ADEA
1575
NOK
14382.AD
14382.AE
14382.AP
Strontium 10000 mg/L Sr in 5% salpetersyre (fra Sr(NO₃)₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Strontium Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Sertifiseringer: Traceable to NIST