Strontium 1000 mg/L Sr in 5% salpetersyre (fra Sr(NO₃)₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
13874.AD
13874.AE
13874.AP
13874.ADEA
775
NOK
13874.AD
13874.AE
13874.AP
Strontium 1000 mg/L Sr in 5% salpetersyre (fra Sr(NO₃)₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Strontium Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Sertifiseringer: Traceable to NIST