Strontium 1000 mg/L Sr in 5% salpetersyre (fra Sr(NO₃)₂) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
88098.AE 88098.AP
88098.AEEA 655 NOK
88098.AE 88098.AP
Strontium 1000 mg/L Sr in 5% salpetersyre (fra Sr(NO₃)₂) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationstandarder Strontium Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00134060