Zirkonium 1000 mg/L Zr in 5% saltsyre (fra ZrOCl₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
13875.AD 13875.AE 13875.AP
13875.ADEA 825 NOK
13875.AD 13875.AE 13875.AP
Zirkonium 1000 mg/L Zr in 5% saltsyre (fra ZrOCl₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Zirconium Standards
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011303