Kalsium 10000 mg/L Ca in 5% salpetersyre (fra CaCO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14407.AD 14407.AE 14407.AP
14407.ADEA 1550 NOK
14407.AD 14407.AE 14407.AP
Kalsium 10000 mg/L Ca in 5% salpetersyre (fra CaCO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Calcium Standards
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00085314