Kalsium 1000 mg/L Ca in 5% salpetersyre (fra CaCO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
13852.AD 13852.AE 13852.AP
13852.ADEA 845 NOK
13852.AD 13852.AE 13852.AP
Kalsium 1000 mg/L Ca in 5% salpetersyre (fra CaCO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Calcium Standards
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Sertifiseringer: Traceable to NIST