Erbium 10000 mg/L Er in 5% salpetersyre (fra Er₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
14409.AD
14409.AE
14409.AP
14409.ADEA
1600
NOK
14409.AD
14409.AE
14409.AP
Erbium 10000 mg/L Er in 5% salpetersyre (fra Er₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Erbium Standards
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Sertifiseringer: Traceable to NIST