Erbium 1000 mg/L Er in 5% salpetersyre (fra Er₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
13877.AD 13877.AE
13877.ADEA 1050 NOK
13877.AD 13877.AE
Erbium 1000 mg/L Er in 5% salpetersyre (fra Er₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Erbium Standards
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Sertifiseringer: Traceable to NIST