Erbium 1000 mg/L Er in 5% salpetersyre (fra Er₂O₃) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
88063.AE 88063.AP
88063.AEEA 695 NOK
88063.AE 88063.AP
Erbium 1000 mg/L Er in 5% salpetersyre (fra Er₂O₃) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationstandarder Erbium Standards
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00010987