Europium 10000 mg/L Eu in 5% salpetersyre (fra Eu₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
35761.AD 35761.AE 35761.AP
35761.ADEA 1525 NOK
35761.AD 35761.AE 35761.AP
Europium 10000 mg/L Eu in 5% salpetersyre (fra Eu₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Europium Standards
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Sertifiseringer: Traceable to NIST