Europium 1000 mg/L Eu in 5% salpetersyre (fra Eu₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
35753.AD 35753.AE 35753.AP
35753.ADEA 995 NOK
35753.AD 35753.AE 35753.AP
Europium 1000 mg/L Eu in 5% salpetersyre (fra Eu₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Europium Standards
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Sertifiseringer: Traceable to NIST