Europium 1000 mg/L Eu in 5% salpetersyre (fra Eu₂O₃) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
88064.AE 88064.AP
88064.AEEA 810 NOK
88064.AE 88064.AP
Europium 1000 mg/L Eu in 5% salpetersyre (fra Eu₂O₃) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationstandarder Europium Standards
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00010992