Iridium 10000 mg/L Ir in 20% saltsyre (fra IrCl₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
35752.AD 35752.AE 35752.AP
35752.ADEA 6200 NOK
35752.AD 35752.AE 35752.AP
Iridium 10000 mg/L Ir in 20% saltsyre (fra IrCl₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Iridium Standards
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011062