Kalium 10000 mg/L K in 5% salpetersyre (fra KNO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14379.AD 14379.AE 14379.AP
14379.ADEA 1500 NOK
14379.AD 14379.AE 14379.AP
Kalium 10000 mg/L K in 5% salpetersyre (fra KNO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Potassium Standards
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00133776