Kalium 1000 mg/L K in 5% salpetersyre (fra KNO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
13866.AD 13866.AE 13866.AP
13866.ADEA 805 NOK
13866.AD 13866.AE 13866.AP
Kalium 1000 mg/L K in 5% salpetersyre (fra KNO₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Potassium Standards
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00133776