Kalium 1000 mg/L K in 5% salpetersyre (fra KNO₃) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
88087.AE 88087.AP
88087.AEEA 610 NOK
88087.AE 88087.AP
Kalium 1000 mg/L K in 5% salpetersyre (fra KNO₃) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationstandarder Potassium Standards
Molecular Formula: KNO₃ 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00133776