Kobber 10000 mg/L Cu in 5% salpetersyre (fra Cu) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
14372.AD
14372.AE
14372.AP
14372.ADEA
1375
NOK
14372.AD
14372.AE
14372.AP
Kobber 10000 mg/L Cu in 5% salpetersyre (fra Cu) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Copper Standards
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Sertifiseringer: Traceable to NIST