Kobber 1000 mg/L Cu in 5% salpetersyre (fra Cu) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
13867.AD 13867.AE 13867.AP
13867.ADEA 815 NOK
13867.AD 13867.AE 13867.AP
Kobber 1000 mg/L Cu in 5% salpetersyre (fra Cu) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Copper Standards
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Sertifiseringer: Traceable to NIST