Lantan 10000 mg/L La in 5% salpetersyre (fra La₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
14429.AP
14429.AD
14429.AE
14429.APEA
5050
NOK
14429.AP
14429.AD
14429.AE
Lantan 10000 mg/L La in 5% salpetersyre (fra La₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Lanthanum Standards
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Sertifiseringer: Traceable to NIST