Lantan 1000 mg/L La in 5% salpetersyre (fra La₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
13870.AD 13870.AE 13870.AP
13870.ADEA 800 NOK
13870.AD 13870.AE 13870.AP
Lantan 1000 mg/L La in 5% salpetersyre (fra La₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Lanthanum Standards
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Sertifiseringer: Traceable to NIST