Lutetium 1000 mg/L Lu in 5% salpetersyre (fra Lu₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
35765.AD
35765.AE
35765.AP
35765.ADEA
2725
NOK
35765.AD
35765.AE
35765.AP
Lutetium 1000 mg/L Lu in 5% salpetersyre (fra Lu₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Lutetium Standards
Molecular Formula: Lu₂O3 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Sertifiseringer: Traceable to NIST