Neodymium 1000 mg/L Nd in 5% salpetersyre (fra Nd₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
13882.AD 13882.AE 13882.AP
13882.ADEA 1150 NOK
13882.AD 13882.AE 13882.AP
Neodymium 1000 mg/L Nd in 5% salpetersyre (fra Nd₂O₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Neodymium Standards
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011130