Neodymium 1000 mg/L Nd in 5% salpetersyre (fra Nd₂O₃) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
88081.AE 88081.AP
88081.AEEA 750 NOK
88081.AE 88081.AP
Neodymium 1000 mg/L Nd in 5% salpetersyre (fra Nd₂O₃) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationstandarder Neodymium Standards
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011130