Tinn 10000 mg/L Sn in 20% saltsyre (fra Sn) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
14384.AD
14384.AE
14384.AP
14384.ADEA
1525
NOK
14384.AD
14384.AE
14384.AP
Tinn 10000 mg/L Sn in 20% saltsyre (fra Sn) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Tin Standards
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Sertifiseringer: Traceable to NIST