(3-Chlorophenyl)acetone 94%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-(3-Chlorophenyl)propan-2-one
350690010 350690050 350690250
ACRO350690010EA 475 NOK
ACRO350690010 ACRO350690050 ACRO350690250
(3-Chlorophenyl)acetone 94%
(3-Chlorophenyl)acetone
Formel: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082872
CAS-nummer: 14123-60-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %