(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
379150010 379150050
ACRO379150010EA 875 NOK
ACRO379150010 ACRO379150050
(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
(2,6-Difluorophenyl)acetone
Formel: C₉H₈F₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02258867
CAS-nummer: 101712-20-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %