(2,4-Difluorophenyl)acetone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-one
376080010 376080050
ACRO376080010EA 540 NOK
ACRO376080010 ACRO376080050
(2,4-Difluorophenyl)acetone 98%
(2,4-Difluorophenyl)acetone
Formel: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02258866
CAS-nummer: 274682-91-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %