Krom 10000 mg/L Cr in 5% saltsyre (fra Cr) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14408.AD 14408.AE 14408.AP
14408.ADEA 1375 NOK
14408.AD 14408.AE 14408.AP
Krom 10000 mg/L Cr in 5% saltsyre (fra Cr) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Chromium Standards
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00010944