Krom 1000 mg/L Cr in 5% saltsyre (fra Cr) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
13864.AD 13864.AE 13864.AP
13864.ADEA 800 NOK
13864.AD 13864.AE 13864.AP
Krom 1000 mg/L Cr in 5% saltsyre (fra Cr) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Chromium Standards
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00010944