6-Bromo-2-tetralone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
330770010 330770050
ACRO330770010EA 795 NOK
ACRO330770010 ACRO330770050
6-Bromo-2-tetralone 98%
6-Bromo-2-tetralone
Formel: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Smeltepunkt: 70…76 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00239388
CAS-nummer: 4133-35-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
GC ≥97.5 %