1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
138310250 138311000 138315000
ACRO138310250EA 440 NOK
ACRO138310250 ACRO138311000 ACRO138315000
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) 98%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Kokepunkt: 127 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 5…6 °C
Tetthet: 1,096 g/cm³
Flash punkt: 130 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001688
CAS-nummer: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to amber to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %