1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Beta-tetralone
302830050 302830250
ACRO302830050EA 955 NOK
ACRO302830050 ACRO302830250
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) 95%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone)
Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Kokepunkt: 131…133 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 18 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001727
CAS-nummer: 530-93-8
EINECS: 208-498-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to green Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %