6-Methoxy-1-tetralone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
126120250 126121000 126125000
ACRO126120250EA 595 NOK
ACRO126120250 ACRO126121000 ACRO126125000
6-Methoxy-1-tetralone 99%
6-Methoxy-1-tetralone
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Kokepunkt: 171 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 77…79 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001695
CAS-nummer: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 79 °C
GC ≥98.5 %