6-Methoxy-2-tetralone 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-6-methoxynaphthalen-2(1H)-one
298920010 298920050
ACRO298920010EA 1825 NOK
ACRO298920010 ACRO298920050
6-Methoxy-2-tetralone 90%
6-Methoxy-2-tetralone
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Kokepunkt: 114…116 °C (,2 mmHg)
Smeltepunkt: 28…35 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00001729
CAS-nummer: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light beige to orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 35 °C
GC ≥88 %