trans,trans-2,4-Decadienal 95% tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, DDA
177510010 177510050 177510250
ACRO177510010EA 535 NOK
ACRO177510010 ACRO177510050 ACRO177510250
trans,trans-2,4-Decadienal 95% tech.
trans,trans-2,4-Decadienal
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Kokepunkt: 114…116 °C (10 mmHg)
Tetthet: 0,85 g/cm³
Flash punkt: 85 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007007
CAS-nummer: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 % (main isomer)