trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: trans, trans-2,4-Hexadienedioic acid
128070010 128070050
ACRO128070010EA 1175 NOK
ACRO128070010 ACRO128070050
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 97%
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid)
Formel: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Kokepunkt: 320 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 290 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002702
CAS-nummer: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥97.5 %