1,4-Dithiane-2,5-diol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, p-Dithiane-2,5-diol
179932500 179930010
ACRO179932500EA 1900 NOK
ACRO179932500 ACRO179930010
1,4-Dithiane-2,5-diol 96%
1,4-Dithiane-2,5-diol
Formel: C₄H₈O₂S₂
MW: 152,24 g/mol
Smeltepunkt: 130 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006659
CAS-nummer: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
HPLC ≥97.5 %