Hafnium 1000 mg/L Hf in 5% saltsyre (fra HfOCl₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
13843.AD 13843.AE
13843.ADEA 940 NOK
13843.AD 13843.AE
Hafnium 1000 mg/L Hf in 5% saltsyre (fra HfOCl₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Hafnium Standards
Molecular Formula: HfClO₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Sertifiseringer: Traceable to NIST