Hafnium 1000 mg/L Hf in 5% saltsyre (fra HfOCl₂) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
88069.AE 88069.AP
88069.AEEA 775 NOK
88069.AE 88069.AP
Hafnium 1000 mg/L Hf in 5% saltsyre (fra HfOCl₂) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationstandarder Hafnium Standards
Molecular Formula: HfOCl₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011032