Fosfor 1000 mg/L P in 5% salpetersyre (fra P) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
89887.AE 89887.AP
89887.AEEA 615 NOK
89887.AE 89887.AP
Fosfor 1000 mg/L P in 5% salpetersyre (fra P) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationstandarder Phosphorus Standards
Molecular Formula: P in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133771
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00133771