Titan 10000 mg/l Ti in 5% salpetersyre with hydrofluoric acid (max. 1%) (fra Ti) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
35759.ADEA 1350 NOK
35759.AD 35759.AE 35759.AP 35768.AE 38720.AD 38720.AE 38725.AP 35768.AD 35768.AP 38720.AP 38725.AD 38725.AE 45267.AE
Titan 10000 mg/l Ti in 5% salpetersyre with hydrofluoric acid (max. 1%) (fra Ti) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Titanium Standards
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011264