2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
135440500 135440100
ACRO135440500EA 3975 NOK
ACRO135440500 ACRO135440100
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide 98%
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,66 g/mol
Smeltepunkt: 143…148 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000926
CAS-nummer: 1131-01-7
EINECS: 214-460-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥97.5 %