Di-tert-butyl azodicarboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
366920050 366920250 366921000
ACRO366920050EA 910 NOK
ACRO366920050 ACRO366920250 ACRO366921000
Di-tert-butyl azodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl azodicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
MW: 230,26 g/mol
Smeltepunkt: 90…92 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00015001
CAS-nummer: 870-50-8
EINECS: 212-796-9
FN: 1325
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥96.0 %