Tris(2-aminoethyl)amine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
314791000 314795000
ACRO314791000EA 2850 NOK
ACRO314791000 ACRO314795000
Tris(2-aminoethyl)amine 96%
Tris(2-aminoethyl)amine
Formel: C₆H₁₈N₄
MW: 146,24 g/mol
Kokepunkt: 265 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –16 °C
Tetthet: 0,977 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008177
CAS-nummer: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
FN: 2922
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %