2-Hydroxyhippuric acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-(2-Hydroxybenzoyl)glycine
158620025 158620100
ACRO158620025EA 1275 NOK
ACRO158620025 ACRO158620100
2-Hydroxyhippuric acid 95%
2-Hydroxyhippuric acid
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Smeltepunkt: 164…169 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002695
CAS-nummer: 487-54-7
EINECS: 207-661-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥94 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %