4-Methoxy-2(5H)-furanone 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
276680050 276680250
ACRO276680050EA 710 NOK
ACRO276680050 ACRO276680250
4-Methoxy-2(5H)-furanone 97%
4-Methoxy-2(5H)-furanone
Formel: C₅H₆O₃
Kokepunkt: 130…131 °C (18mbar)
Smeltepunkt: 60…65 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00071565
CAS-nummer: 69556-70-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %