4-Hydroxy-2(5H)-furanone 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
235260010 235260050
ACRO235260010EA 820 NOK
ACRO235260010 ACRO235260050
4-Hydroxy-2(5H)-furanone 95%
4-Hydroxy-2(5H)-furanone
Formel: C₄H₄O₃
Smeltepunkt: 135…137 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00052187
CAS-nummer: 541-57-1
EINECS: 208-785-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %